missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30414747
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414747 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9917951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 1570-45-2
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 1 g
Synonym Isonicotinic Acid Ethyl Ester, 4-Carboethoxypyridine, 4-Ethoxycarbonylpyridine, Ethyl 4-Pyridinecarboxylate, Ethyl Isonicotinate, NSC 6854, gamma-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccncc1
IUPAC navn ethyl pyridine-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.