Få mere at vide
4-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1570-45-2 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Isonicotinic Acid Ethyl Ester, 4-Carboethoxypyridine, 4-Ethoxycarbonylpyridine, Ethyl 4-Pyridinecarboxylate, Ethyl Isonicotinate, NSC 6854, gamma-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC navn | ethyl pyridine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |