Få mere at vide
4-Pyridinecarboxamide 1-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30421755
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30421755 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30421755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991500500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38557-82-3
Molekylær formel C6 H6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Synonym 4-Pyridinecarboxamide, 1-oxide, Isonicotinamide, 1-oxide (6CI,7CI), 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxamide, Isonicotinamide N-oxide, NSC 18386, Isonicotinamide 1-oxide, 4-Pyridinecarboxamide 1-oxide, 4-Pyridinecarboxamide N-oxide
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-4-carboxamide
SMIL NC(=O)c1cc[n+]([O-])cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridinecarboxamide 1-Oxide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-1-3-8(10)4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formel vægt 138.0429