Få mere at vide
4-Pyridinecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 872-85-5 |
| Molekylær formel | C6H5NO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Isonicotinaldehyde, 4-Formylpyridine, 4-Pyridinealdehyde, 4-Pyridylcarboxyaldehyde, Isonicotinic Aldehyde, NSC 8953, Pyridin-4-al, Pyridin-4-carboxaldehyde, Pyridin-4-ylcarboxaldehyde, Pyridine-4-carbaldehyde, p-Formylpyridine, p-Pyridylaldehyde, gamma-Formylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H |
| SMIL | O=Cc1ccncc1 |
| IUPAC navn | pyridine-4-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.11 |
| Formel vægt | 107.0371 |