Få mere at vide
4-Pyridinecarboxaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30409462
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30409462 25 g
1 options
Artikelnummer. 30409462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99145525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridinecarboxaldehyde
CAS 872-85-5
Molekylær formel C6H5NO
Mængde 25 g
Synonym Isonicotinaldehyde, 4-Formylpyridine, 4-Pyridinealdehyde, 4-Pyridylcarboxyaldehyde, Isonicotinic Aldehyde, NSC 8953, Pyridin-4-al, Pyridin-4-carboxaldehyde, Pyridin-4-ylcarboxaldehyde, Pyridine-4-carbaldehyde, p-Formylpyridine, p-Pyridylaldehyde, gamma-Formylpyridine
InChI formel InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
SMIL O=Cc1ccncc1
IUPAC navn pyridine-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 107.11
Formel vægt 107.0371