Få mere at vide
4-Pyridinecarbaldehyde Oxime, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 696-54-8 |
| Smeltepunkt | 130°C to 133°C |
| Molekylær formel | 4-(CH=NOH)C5H4N |
| MDL nummer | MFCD00006446 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime, 4-Pyridinecarbaldehyde oxime |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Grad | Research |