Få mere at vide
4-Pyridineboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 1692-15-5 |
| Molekylær formel | C5 H6 B N O2 |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H |
| SMIL | OB(O)c1ccncc1 |
| IUPAC navn | Pyridin-4-ylboronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.92 |
| Formel vægt | 123.0492 |