Få mere at vide
4-Pyridinealdox, TRC
Artikelnummer. 30421758
Skift visning
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30421758 1 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30421758 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP9913001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridinealdoxime
CAS 696-54-8
Molekylær formel C6 H6 N2 O
Mængde 1 g
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, 4-Pyridinecarboxaldehyde oxime, Isonicotinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 4-(Hydroxyiminomethyl)pyridine, 4-Pyridinaldoxime, 4-Pyridinealdoxime, NSC 63847, Pyridine-4-carboxaldoxime
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
SMIL O\N=C\c1ccncc1
IUPAC navn (NE)-N-(pyridin-4-ylmethyliden)hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Formel vægt 122.048