Få mere at vide
4-Pyridinacetonitril hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11426117
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426117 25 g 25g
11406117 1 g 1g
11416117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25095.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 92333-25-0 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92333-25-0
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00012825
InChI nøgle BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridylacetonitrile hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridyl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridylacetonitrile hcl, 4-pyridineacetonitrile hydrochloride, pyridine-4-acetonitrile hydrochloride, 4-pyridineacetonitrile, monohydrochloride, 4-pyridineacetonitrilehcl, 4-cyanomethylpyridine hydrochloride, 4-pyridylaceto-nitrile hydrochloride
PubChem CID 12396608
SMIL N#CCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Smeltepunkt ∼260 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
IUPAC navn 2-(pyridin-4-yl)acetonitril
Formel vægt 154.6
Procent renhed 98%