Få mere at vide
4-Pyridineacetonitril, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Et pyridinderivat, der anvendes i fremstillingen af hæmmere af Acyl CoA, kolesterolacyltransferase samt knoglemorfogenetiske protein-(BMP) signalhæmmere.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Et pyridinderivat, der anvendes i fremstillingen af hæmmere af Acyl CoA, kolesterolacyltransferase samt knoglemorfogenetiske protein-(BMP) signalhæmmere.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridineacetonitrile |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 471559 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 118.14 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Fast stof |