Få mere at vide
4-Pyridineeddikesyre hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30410493
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30410493 5 g
1 options
Artikelnummer. 30410493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9913105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride
CAS 6622-91-9
Molekylær formel C7H8ClNO2
Mængde 5 g
Synonym 2-(Pyridin-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, 4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, Pyridin-4-ylacetic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMIL Cl.OC(=O)Cc1ccncc1
IUPAC navn 2-pyridin-4-yleddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 173.6
Formel vægt 173.0244