Få mere at vide
4-Pyridineeddikesyre hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11486907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486907 25 g 25g
11493990 1 g 1g
11476907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14348.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6622-91-9 | C7H8ClNO2 | 173,596 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6622-91-9
Molekylær formel C7H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 173.596
MDL nummer MFCD00012827
InChI nøgle WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
IUPAC navn 2-pyridin-4-yleddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridineacetic acid hydrochloride
Smeltepunkt ∼136 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 3696648
Formel vægt 173.6
Procent renhed ≥98%