missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Pyridineacetamide, 98%

Artikelnummer. 11486426
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486426 5 g 5g
11476426 1 g 1g
11496426 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11486426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24734.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 39640-62-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 39640-62-5
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.154
MDL nummer MFCD02685124
InChI nøgle YEALAJQPOVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineacetamide, 2-pyridin-4-yl acetamide, pyridine-4-acetamide, acmc-20ajsz, 4-pyridyl acetamide, 4-pyridylacetic acid amide, 2-pyridine-4-yl-acetamide
PubChem CID 227128
IUPAC navn 2-pyridin-4-ylacetamid
SMIL C1=CN=CC=C1CC(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Pyridineacetamide
Smeltepunkt 144°C to 147°C
Mængde 5 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.