Få mere at vide
4-Pyridin-4-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde |
| CAS | 99163-12-9 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C12H9NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt |
| InChI nøgle | MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2 |
| IUPAC navn | 4-pyridin-4-ylbenzaldehyd |
| Vis mere |