Få mere at vide
4-Pyridin-4-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10046212
Skift visning
:
Amber glasflaske; 250mg
Artikelnummer.
10046212 Amber glasflaske; 250mg
1 options
Artikelnummer. 10046212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35404CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde
CAS 99163-12-9
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H9NO
Mængde 250 mg
Synonym 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt
InChI nøgle MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC navn 4-pyridin-4-ylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 183.21
PubChem CID 639673
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%