Få mere at vide
(4-(Pyridin-4-yl)phenyl)boronic Acid (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)boronic Acid |
| CAS | 1045332-30-6 |
| Molekylær formel | C11 H10 B N O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BNO2/c14-12(15)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10/h1-8,14-15H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(cc1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | (4-pyridin-4-ylphenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.014 |
| Formel vægt | 199.08 |