Få mere at vide
4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| CAS | 107558-48-5 |
| Molekylær formel | C14 H11 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridinylmethyl)-, 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridylmethyl)- (6CI), 4-(4-Pyridinylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O/c18-14-12-4-2-1-3-11(12)13(16-17-14)9-10-5-7-15-8-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| SMIL | O=C1NN=C(Cc2ccncc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 4-(pyridin-4-ylmethyl)-2H-phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.26 |
| Formel vægt | 237.0902 |