Få mere at vide
4-Pyridin-4-yl-benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30986550
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30986550 25 g -
30973360 250 mg 250mg
30973324 5 g -
30982254 100 g -
30978025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30986550 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1447125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
CAS 4385-76-6
Molekylær formel C12H9NO2
MDL nummer MFCD04114574
Mængde 25 g
SMIL N1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C(=O)O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 199.21
Procent renhed 98%