Få mere at vide
4-pyridin-3-ylanilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381393
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381393 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10625353 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10193674 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381393 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40014CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 82261-42-5
Molekylær formel C11H10N2
Molekylvægt (g/mol) 170.215
InChI nøgle DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
IUPAC navn 4-pyridin-3-ylanilin
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridin-3-ylaniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%