Få mere at vide
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17982876
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17982876 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17982876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamine
CAS 66521-66-2
Analyt- eller komponentnavne 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 N4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Pyrimidinamine, 4-(3-pyridinyl)-, 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4-(3-pyridinyl)pyrimidine, 4-(3-Pyridyl)-2-pyrimidinamine, 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
InChI formel InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-5-3-8(13-9)7-2-1-4-11-6-7/h1-6H,(H2,10,12,13)
SMIL Nc1nccc(n1)c2cccnc2
IUPAC navn 4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 172.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 172.0749 g/mol