Få mere at vide
4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-carboximidamidhydroiodid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483773
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10483773 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10483773 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07660DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS 849776-32-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H17N5O4S
MDL nummer MFCD06797506,MFCD08131793
Mængde 1 g
Synonym 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
InChI nøgle BBOQSRULQDVQIR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn 4-pyridin-2-ylpiperazin-1-carboximidamid; svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 303.34
PubChem CID 75539458
Formel vægt 333.17
Procent renhed 97%