Få mere at vide
4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30049175
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049175 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049175 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3514.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
CAS 127406-56-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 0Atazanavir Sulfate Impurity B, Atazanavir Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
SMIL O=Cc1ccc(cc1)c2ccccn2
IUPAC navn 4-pyridin-2-ylbenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 183.0684 g/mol