Få mere at vide
4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde |
| CAS | 127406-56-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 0Atazanavir Sulfate Impurity B, Atazanavir Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H |
| SMIL | O=Cc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 4-pyridin-2-ylbenzaldehyde |
| Vis mere |