Få mere at vide
4-Pyrid-4-ylbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10036212
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10036212 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10004332 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10036212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-76-6
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.21
MDL nummer MFCD04114574
InChI nøgle DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
PubChem CID 1520811
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-(pyridin-4-yl)benzoesyre
Formel vægt 199.21
Procent renhed 95%