Få mere at vide
4-Pyrid-4-ylbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | 4-pyridin-4-ylbenzoesyre |
| Formel vægt | 199.21 |
| Procent renhed | 95% |