Få mere at vide
(4-Pyrid-3-ylphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527683
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10527683 250 mg 250mg
10178002 1 g 1g
10377404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10527683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40009CB
Kemiske identifikatorer
CAS 217189-04-3
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.226
MDL nummer MFCD04116293
InChI nøgle ZHIJCVCCKVZBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-3-ylphenyl methanol, 4-pyridin-3-yl phenyl methanol, 4-pyridin-3-ylphenyl methanol, benzenemethanol,4-3-pyridinyl, 4-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, 3-4-hydroxymethyl phenyl pyridine, 3-4-hydroxymethylphenyl pyridine
PubChem CID 1515243
IUPAC navn (4-pyridin-3-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.22
Procent renhed 97%