Få mere at vide
4-Pyrid-3-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601105
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10601105 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10016212 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601105 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40004CB
Kemiske identifikatorer
CAS 127406-55-7
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD01631910
InChI nøgle NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
PubChem CID 3693046
IUPAC navn 4-pyridin-3-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 183.21
Procent renhed 95%