Få mere at vide
4-Pyrazoleboronsyre Pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30411273
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30411273 5 g
1 options
Artikelnummer. 30411273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8422005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrazoleboronic Acid Pinacol Ester
CAS 269410-08-4
Molekylær formel C9H15BN2O2
Mængde 5 g
Synonym (1H-Pyrazol-4-yl)boronic acid pinacol ester, 1H-Pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, 2-(1H-Pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, Pyrazol-4-ylboronic Acid Pinacol Ester
InChI formel InChI=1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12)
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 194.04
Formel vægt 194.1227