Få mere at vide
4-(Propylthio)-1,2-benzenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Propylthio)-1,2-benzenediamine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2S/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7/h3-4,6H,2,5,10-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 182.0878 |