Få mere at vide
4-propylfenyleddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Propylphenylacetic Acid |
| CAS | 26114-12-5 |
| Molekylær formel | C11 H14 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)8-11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-propylphenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.228 |
| Formel vægt | 178.099 |