Få mere at vide
4-Propylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10647831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647831 5 g Glass bottle 5g
10745843 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305960050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2438-05-3
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
MDL nummer MFCD00013996
InChI nøgle ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
ChEBI CHEBI:34620
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Propylbenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140.0°C to 144.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CH2CH2C6H4CO2H
Mængde 5 g
Synonym chinomethionate, chinomethionat, quinomethionate, oxythioquinox, morestan, cetactaelate, forstan, morestane, joust, morestan 2
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
IUPAC navn 6-methyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one
PubChem CID 17109
Formel vægt 164.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles