Få mere at vide
4-Propyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15801691
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15801691 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15801691 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8221370025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 51-52-5
Smeltepunkt 216°C to 220°C
MDL nummer MFCD00006041
Mængde 25 g
Synonym 4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil
Molekylvægt (g/mol) 170.23