Få mere at vide
4-Propoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30413384
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30413384 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30413384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8392402.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC navn 4-propoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837