Få mere at vide
4-Propoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30426681
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30426681 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30426681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP839240500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC navn 4-propoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837