Få mere at vide
4-Propoxyphenol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10721681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721681 50 g Glass bottle 50g
1 options
Artikelnummer. 10721681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213320500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18979-50-5
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00002335
InChI nøgle KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenol
PubChem CID 29352
IUPAC navn 4-propoxyphenol
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Propoxyphenol
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55.0°C to 58.0°C
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CH2CH2OC6H4OH
Mængde 50 g
Formel vægt 152.19
Procent renhed 96%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Propoxyphenol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.