missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Propionamidophenol (Acetaminophen Impurity B), TRC

Artikelnummer. 30134835
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134835 100 mg
17911175 250 mg
17952225 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP783500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1693-37-4
Molekylær formel C9 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Synonym Propanamide, N-(4-hydroxyphenyl)-, Propionanilide, 4'-hydroxy- (7CI,8CI), N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide, 4-(Propionylamino)phenol, 4-Propionamidophenol, 4'-Hydroxypropionanilid, 4'-Hydroxypropionanilide, N-(4-Hydroxyphenyl)propionamide, N-(p-Hydroxyphenyl)propionamide, Parapropamol, Parapropanol, Solvodol, p-Hydroxypropionanilide, p-Propionamidophenol, N-Propionyl-4-aminophenol, Paracetamol Imp. B (EP)
IUPAC navn N-(4-hydroxyphenyl)propanamide
SMIL CCC(=O)Nc1ccc(O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Propionamidophenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
Formel vægt 165.079
Procent renhed >95%
Produkttitel
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.