Få mere at vide
4-Prop-2-ynyl-thiomorpholin 1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10758764 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10391663 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10603055 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DFP00032DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10442-03-2
Molekylær formel C7H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 173.23
InChI nøgle CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777265
IUPAC navn 4-prop-2-ynyl-1,4-thiazinan-1,1-dioxid
SMIL C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide
Formel vægt 173.23
Procent renhed 97%