Få mere at vide
4-Pregnen-17alpha,21-diol-3,20-dione-21,21-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Deoxycortisol-21,21-D2 |
| CAS | 1271728-08-5 |
| Molekylær formel | C21 D2 H28 O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione-21,21-d2, 17,21-dihydroxy- (ACI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-21,21-d2 (ACI), 11-Deoxycortisol-21,21-d2, 11-Deoxycortisol-21,21-D2, 4-Pregnen-17α,21-diol-3,20-dione-21,21-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25 H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i12D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC navn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.4728 |
| Formel vægt | 348.227 g/mol |
| Vis mere |