Få mere at vide
4-Pregnen-17alpha,21-diol-3,11,20-trione-1,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cortisone-1,2-D2 |
| CAS | 2687960-86-5 |
| Molekylær formel | C21 D2 H26 O5 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,11,20-trione-1,2-d2, 17,21-dihydroxy- (ACI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione-1,2-d2 (ACI), Cortisone-1,2-D2, Cortisone-d2, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone-1,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26 H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7 D/t5?,7?,14-,15-,18+,19-,20-,21- |
| SMIL | [2 H]C1C([2 H])[C@]2(C)[C@@H]3 [C@@H](CCC2=CC1=O)[C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC3=O |
| IUPAC navn | (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-1,2-dideuterio-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.4563 |
| Formel vægt | 362.2062 g/mol |
| Vis mere |