Få mere at vide
4-Pregnen-17Alpha,20Beta-diol-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pregnen-17a,20beta-diol-3-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,22,24H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 332.2351 |
| Procent renhed | >95% |