Få mere at vide
4-Pregnen-17Alpha, 20Beta-diol-3-one-20-sulfate, TRC
Artikelnummer. 30416319
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30416319 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30416319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7121001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138949-80-1
Molekylær formel C21 H32 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 412.54
Synonym Pregn-4-en-3-one, 17-hydroxy-20-(sulfooxy)-, (20R)-, (20R)-17-Hydroxy-20-(sulfooxy)pregn-4-en-3-one, 4-Pregnen-17α,20β-diol-3-one-20-sulfate
IUPAC navn [(1R)-1-[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl] hydrogen sulfate
SMIL C[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pregnen-17alpha, 20beta-diol-3-one-20-sulfate
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O6S/c1-13(27-28(24,25)26)21(23)11-8-18-16-5-4-14-12-15(22)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,23H,4-11H2,1-3H3,(H,24,25,26)/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 412.192