Få mere at vide
Biochrom 4-positions celleskifter
Type:
Celleskifter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan rumme celler på 10 til 50 mm vejlængde
- Kompatibel med Biochrom Ultrospec7500/2100/3100/3300/4300 UV-Vis spektrofotometre
- Nem at installere
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Ultrospec 2100/3100/3300/4300 UV-Vis spektrofotometer |
| Type | Celleskifter |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Biochrom Ultrospec7500/2100/3100/3300/4300 UV-Vis spektrofotometre |
| Stilængde | 10 til 50 mm |
| Form | Rund |