Beskrivelse
Manifold i rustfrit stål til brug med FreeZone™ Frysetørrere inkluderer neoprenventiler med plastikknopper.
4-ports manifold
- Type 304 rustfri stål manifold
- 4 neoprenventiler med plastikknopper kan rumme både 1/2'' og 3/4'' adaptere
- Til brug med 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6L, 8L, 12 L eller 18 L FreeZone Frysetørrere
- Frysetørrer, glasvarer og adaptere er påkrævet (medfølger ikke)
- Inkluderer en låsestift
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tørringsmanifold |
| Antal hylder | 0 |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Antal havne | 4 |
| Til brug med (udstyr) | 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L eller 18 L FreeZone™ Frysetørrere |
| Inkluderer | 4 neoprenventiler med støbte plastikknopper og 1 låsestift |
| Bredde (engelsk) | 8,6 tommer |
| Højde (engelsk) | 11,2'' |
| Længde (engelsk) | 8,6 tommer |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 5.5 lb. |
| Vis mere |