Få mere at vide
Labconco 4-ports manifold til CT-seriens frysetørrer
Artikelnummer. 31703094 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31703094 -50 °C
1 options
Artikelnummer. 31703094 Leverandør Labconco Leverandørnr. 7232800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8785.00 DKK
    6962.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 1822.51 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Manifold giver nem forbindelse til adaptere og kolber.
  • Manifold med fire neoprenventiler med plastikknapper, der kan håndtere begge 1/2 tomme og 3/4 tomme Adaptere til tilslutning af flaske. Til brug med Labconco CT-seriens frysetørrere.
Tekniske data
Type Tørringsmanifold
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Materiale Rustfrit stål
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 0/1 V