Få mere at vide
Labconco 4 place Microplate Rotor - CentriVap Pro
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
9301.52 DKK - 16044.26 DKK
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
|---|---|
| Type | Rotor |
| Rotor system | CentriVap Pro |
| Dimensioner (L x B x H) | 25.4 x 15.75 x 7.62 cm (10 x 6.2 x 3 in.) |
| Artikelnummer | Brand | Materiale (coating) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Materiale (coating) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
30533406
![]() |
Labconco
7555800 |
9301.52 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
30533405
![]() |
Labconco
7555801 |
PTFE |
16044.26 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stainless steel material
- Optional PTFE coated
Tekniske data
| Stainless Steel | |
| Rotor | |
| CentriVap Pro | |
| 25.4 x 15.75 x 7.62 cm (10 x 6.2 x 3 in.) |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco 4 place Microplate Rotor - CentriVap Pro