Få mere at vide
Gilac™ 4 Drejeligt hjul Dolly
Artikelnummer. p-200009593
Inkluderer:
Hjulhus i rustfrit stål
Hjulhus i stål
Hjulhus i stål, 2 bremser
Farve:
Blå
Gul
Sort
Artikelnummer. 17908511
Brand: Gilac™ G170114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
4 drejelige hjul Dolly drager fordel af fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være sine 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • Universal dolly på hjul.
  • Fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være de 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • 250 kg bæreevne.
  • Fremragende kvalitet, der overgår sædvanlige industristandarder.
  • ABS indsprøjtet base med solid ramme garanterer uovertruffen holdbarhed.
  • 100 mm diameter sorte PP hjul.
  • GILAC aftagelig trækstang fås (som ekstraudstyr).
  • Kompatibel med alle GILAC 600 x 400 og 400 x 300 mm beholdere og kasser.
  • Dolly fås også i sort ABS-PC (G170144).
  • Gaffel i rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen beskadigelse af lejerne, selv i nærværelse af vand).
Tekniske data
Type Dolly
Holder Beholdere og kasser
Bæreevne (engelsk) 551 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Farve Gul
Inkluderer Hjulhus i stål