Få mere at vide
Gilac™ 4 Drejeligt hjul Dolly
Artikelnummer. 17988391
Skift visning
Inkluderer:
Hjulhus i rustfrit stål
Hjulhus i stål
Hjulhus i stål, 2 bremser
Farve:
Blå
Gul
Sort
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Farve
17988391 Hjulhus i stål, 2 bremser Sort
17908511 Hjulhus i stål Gul
17908401 Hjulhus i stål Sort
17908791 Hjulhus i stål Blå
17968491 Hjulhus i rustfrit stål Sort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17988391 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G170144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.50 DKK
    839.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 326.37 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
4 drejelige hjul Dolly drager fordel af fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være sine 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • Universal dolly på hjul.
  • Fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være de 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • 250 kg bæreevne.
  • Fremragende kvalitet, der overgår sædvanlige industristandarder.
  • ABS indsprøjtet base med solid ramme garanterer uovertruffen holdbarhed.
  • 100 mm diameter sorte PP hjul.
  • GILAC aftagelig trækstang fås (som ekstraudstyr).
  • Kompatibel med alle GILAC 600 x 400 og 400 x 300 mm beholdere og kasser.
  • Dolly fås også i sort ABS-PC (G170144).
  • Gaffel i rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen beskadigelse af lejerne, selv i nærværelse af vand).
Tekniske data
Type Dolly
Holder Beholdere og kasser
Bæreevne (engelsk) 551 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Farve Sort
Inkluderer Hjulhus i stål, 2 bremser