Få mere at vide
4-(Piperidinosulfonyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10305402
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10305402 1 g 1g
10361815 5 g 5g
10541513 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10305402 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00817DA
Kemiske identifikatorer
CAS 6336-68-1
Molekylær formel C11H16N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 240.32
MDL nummer MFCD00276969
InChI nøgle ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylsulfonyl aniline, 4-1-piperidinylsulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl aniline, 4-piperidinosulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl-phenylamine, 4-piperidylsulfonyl phenylamine, maybridge1_000153, cambridge id 5358277, acmc-1bh47, p-piperidinylsulfonyl phenylamine
PubChem CID 236648
IUPAC navn 4-piperidin-1-ylsulfonylanilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Piperidinosulfonyl)aniline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 240.33
Procent renhed 97%