Få mere at vide
4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl Chloride |
| CAS | 103816-19-9 |
| Molekylær formel | C11 H19 Cl N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carbonyl Chloride, 1,4'-Bipiperidinyl-1'-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, 4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2 |
| SMIL | ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 4-piperidin-1-ylpiperidine-1-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.73 |
| Formel vægt | 230.1186 |