Få mere at vide
4-(piperidinomethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10760564
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10760564 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10026202 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10516524 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10760564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45501CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 159691-33-5
Molekylær formel C13H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 219.284
InChI nøgle RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 1092975
IUPAC navn 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzoesyre
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.28
Procent renhed 97%