Få mere at vide
4-Piperidinobenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10168794
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10168794 5 g 5g
10138142 250 mg 250mg
10026112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10168794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33901DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 22090-24-0
Molekylær formel C12H14NO2
Molekylvægt (g/mol) 204.25
MDL nummer MFCD00587602
InChI nøgle DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 764599
IUPAC navn 4-piperidin-1-ylbenzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperidinobenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Formel vægt 205.26
Procent renhed 97%