Få mere at vide
4-Piperidinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10171102
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10171102 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10782073 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10536884 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171102 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05830DA
Kemiske identifikatorer
CAS 2359-60-6
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.263
MDL nummer MFCD00051688
InChI nøgle TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
PubChem CID 413501
IUPAC navn 4-piperidin-1-ylanilin
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperidinoaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%